missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Kloro-6-nitrosoresorcinol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6-nitrosoresorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-33-5 |
| Molekylformel | 13C6H4ClNO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Chloro-6-Nitrosoresorcinol 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-3-1-4(8-11)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13c](O)[13c]([13cH][13c]1Cl)N=O |
| IUPAC-namn | 4-kloro-6-nitroso(1,2,3,4,5,6-13C6) cyklohexa-1,3,5-trien-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.51 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?