Läs mer
Sampling Systems™ 304 skålar i rostfritt stål
Produktkod. 15819691 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
2 l
4 l
Längd (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
130 mm
Bredd (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
15819691 1000 ml 170 mm 85 mm 170 mm Varje
15829691 2 l 220 mm 110 mm 220 mm Varje
15839691 4 l 270 mm 130 mm 270 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15819691 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A5341000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ 304 rostfria skålar är idealiska för hygieniska tillämpningar.
  • 304 rostfritt stål
  • Sprickfri design
  • Polerad finish
  • Utbud av storlekar
Specifikationer
Produkttyp Skål
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Höjd (metrisk) 85 mm
Längd (metrisk) 170 mm
Bredd (metrisk) 170 mm