Läs mer
Sampling Systems™ 304 skålar i rostfritt stål
Produktkod. 15829691 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
2 l
4 l
Längd (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
130 mm
Bredd (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15829691 2 l 220 mm 110 mm 220 mm Varje
15839691 4 l 270 mm 130 mm 270 mm Varje
15819691 1000 ml 170 mm 85 mm 170 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15829691 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A5342000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 SEK
    175.36 SEK / Paket med 1
    Save 10.64 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Sampling Systems™ 304 rostfria skålar är idealiska för hygieniska tillämpningar.
  • 304 rostfritt stål
  • Sprickfri design
  • Polerad finish
  • Utbud av storlekar
Specifikationer
Produkttyp Skål
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Kapacitet (metrisk) 2 l
Höjd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) 220 mm
Bredd (metrisk) 220 mm