Läs mer
Cole-Parmer™ 304 kåpa i rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
171.45 mm
222mm
240mm
280mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överdrag minskar avdunstning
- Innehåll skadliga ångor eller håll föroreningar borta
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 280mm |
| Material | Rostfritt stål (304) |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Certifikat och efterlevnad | AISI 304 |