Läs mer
Cole-Parmer™ 304 kåpa i rostfritt stål
Produktkod. p-8003358 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
171.45 mm
222mm
240mm
280mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11797974
Brand: Cole-Parmer™ 0720780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med bägare i rostfritt stål
  • Överdrag minskar avdunstning
  • Innehåll skadliga ångor eller håll föroreningar borta
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 222mm
Material Rostfritt stål (304)
Kvantitet 1 Varje
Certifikat och efterlevnad AISI 304