Läs mer
Nickel Electro™ Rostfritt stål Böjd Half Moon End Hayman Spatel
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Längd (metrisk):
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Hayman Spatel
- Omagnetisk
- Ljus finish
- Denna spatel har en 3 mm bred krökt halvmåne i spetsen och cirka 13 mm lång
- Ena änden är vässad i spetsen för att skära, separera eller hantera mikroprover
- Den andra änden har ett platt blad för hantering av små prover
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Spatel |
| Avsluta | Ljus |
| För användning med (applikation) | Sterila applikationer |
| Temperatur (metrisk) Max | -196 °C till +550 °C |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 165 mm |