Läs mer
Fisherbrand™ Platta koniska blad i rostfritt stål
Produktkod. 11776597 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
90 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11776597
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimal precision varje gång du använder de platta koniska bladen i rostfritt stål. Tillverkad av nickel och rostfritt stål Fisherbrand™ Platta koniska blad i rostfritt stål är väsentliga eller allt laboratoriearbete.
  • Spatlar i nickel och rostfritt stålChattaway 3,6 mm pipa
  • Nickel och rostfritt micros 1,6 mm pipa
  • Laboratorium platt konisk blad
  • Rostfritt stål 304 spec
  • 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
  • Idealisk för laboratoriemiljöer
  • Längd = 90mm.
  • Smal ändbredd = 15mm.
  • Motsatt ändbredd = 25mm.
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Platt konisk bladspatel
Avsluta Ljus
För användning med (applikation) Idealisk för sterila applikationer
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 90 mm