Läs mer
Fisherbrand™ Platta koniska blad i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
90 mm
150 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Specifica
Specifica
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Platt konisk bladspatel |
| Avsluta | Ljus |
| För användning med (applikation) | Idealisk för sterila applikationer |
| Temperatur (metrisk) Max | -196 °C till +550 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto