Läs mer
Fisherbrand™ Chattaway spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 11503492 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11503492 150 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 11503492
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designade med högkvalitativa komponenter i rostfritt stål och nickel är dessa spatlar idealiska i de flesta laboratorie-, forsknings- och andra miljöer.
  • Spatlar, nickel och rostfritt stål Chattaway 3,6 mm pipa, nickel och rostfritt micros 1,6 mm pipa.
  • Trågspatel, trågbladad ände som mäter 8 mm bred x 50 mm lång x 1,5 mm djup
  • Tillverkad av 304 spec rostfritt stål
  • För sterila applikationer
  • Använder det finaste i korrosionsbeständigt 304 rostfritt stål
  • Finns i standardpaket om 5
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Tråg spatel
För användning med (applikation) För sterila applikationer
Bredd (metrisk) kniv 8 mm
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm