Läs mer
Nickel Electro™ Laboratorietratt i rostfritt stål
Produktkod. 12963621 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
103 mm
165 mm
210 mm
Längd (metrisk) skaft:
55 mm
75 mm
90 mm
Höjd (metrisk):
115 mm
158 mm
205 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Längd (metrisk) skaft Höjd (metrisk) unitSize
12963621 103 mm 55 mm 115 mm Varje
12983621 210 mm 90 mm 205 mm Varje
12973621 165 mm 75 mm 158 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12963621 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer FUNSS100H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med eller utan filtermembran för gravitationsfiltrering samt enkla trattprocedurer. Nickel Electro™ Laboratorietratt i rostfritt stål är ventilerad för att tillåta fullständigt, ohämmat flöde av vätskor eller fasta ämnen.
  • Slitstark tratt i rostfritt stål, brottsäker, fläcksäker och lätt att rengöra.
  • Kan användas med eller utan filtermembran för gravitationsfiltrering samt enkla trattprocedurer.
  • Flöjten är ventilerad för att tillåta fullständigt, ohämmat flöde.
  • Kan användas med vätskor eller fasta ämnen.
  • Handtaget kan även användas som en bekväm upphängningspunkt när den inte används.
  • Slät finish på invändiga ytor gör tratten lätt att rengöra eller sterilisera.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 103 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 115 mm
Inkluderar Hantera
Längd (metrisk) skaft 55 mm