Läs mer
Nickel Electro™ Laboratorietratt i rostfritt stål
Produktkod. p-8013865 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
103 mm
165 mm
210 mm
Längd (metrisk) skaft:
55 mm
75 mm
90 mm
Höjd (metrisk):
115 mm
158 mm
205 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12963621
Brand: Nickel Electro™ FUNSS100H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med eller utan filtermembran för gravitationsfiltrering samt enkla trattprocedurer. Nickel Electro™ Laboratorietratt i rostfritt stål är ventilerad för att tillåta fullständigt, ohämmat flöde av vätskor eller fasta ämnen.
  • Slitstark tratt i rostfritt stål, brottsäker, fläcksäker och lätt att rengöra.
  • Kan användas med eller utan filtermembran för gravitationsfiltrering samt enkla trattprocedurer.
  • Flöjten är ventilerad för att tillåta fullständigt, ohämmat flöde.
  • Kan användas med vätskor eller fasta ämnen.
  • Handtaget kan även användas som en bekväm upphängningspunkt när den inte används.
  • Slät finish på invändiga ytor gör tratten lätt att rengöra eller sterilisera.
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 103 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 115 mm
Inkluderar Hantera
Längd (metrisk) skaft 55 mm