Läs mer
Nickel Electro™ Laboratoriesked i rostfritt stål med lång räckvidd
Produktkod. 11746617 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11746617
Brand: Nickel Electro™ 8206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Laboratoriesked av rostfritt stål med lång räckvidd är idealisk för att hämta pulver, granulat, fasta ämnen och trögflytande vätskor från burkar.
  • Rostfritt stål 304
  • Omagnetisk
  • Ljus finish
  • Den unika böjda skeden tillåter kontakt med alla hörn av flaskor och behållare vilket minskar provförlusterna.
  • Den alternativa änden kan användas som en skrapa för att flisa bort hårda prover eller användas som en spatel för provtagning eller lyft.
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Laboratoriesked
Avsluta Ljus
För användning med (applikation) För sterila applikationer
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 300 mm