Läs mer
Fisherbrand™ Offsetskedar i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
190 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Laboratorie offset sked
- Rostfritt stål 304 spec 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
- Använder det finaste i korrosionsbeständigt 304 rostfritt stål
- Den unika böjda skeden, offset, tillåter kontakt med alla hörn av flaskor och behållare vilket minskar provförlusterna
- Den alternativa änden kan användas som en skrapa för att flisa bort hårda prover eller användas som en spatel för provtagning eller lyft
- Kan användas inom laboratoriet för att hämta pulver, granulat, fasta ämnen och trögflytande vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Laboratorie offset sked |
| Avsluta | Ljus |
| För användning med (applikation) | För sterila applikationer |
| Temperatur (metrisk) Max | -196 °C till +550 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 190 mm |