Läs mer
Fisherbrand™ Ljus Chattaway spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 11563482 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11563482
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa spatlar är designade med högkvalitativa komponenter i rostfritt stål och har goda mekaniska egenskaper och utmärkt motståndskraft mot många korrosiva miljöer.
  • Laboratory Chattaway Spatel, rostfritt stål 304 spec 18/8 icke-magnetisk med ljus finish
  • Levereras i standardförpackningar om 5
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Spatel
Avsluta Ljus
För användning med (applikation) För sterila applikationer
Bredd (metrisk) kniv 8 mm
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm