Learn More
Fisherbrand™ Chattaway spatlar i rostfritt stål
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Längd (metrisk):
100 mm
300 mm
350 mm
Unit Size:
Paket med 5
Description
Skrapar och lyfter material från flaskor eller flaskor. Nickel Electro™ Chattaway spatlar i rostfritt stål är icke-magnetiska med en ljus finish. Kan användas för sterila applikationer.
- Tillverkad av 304 18/8 rostfritt stål
- Rundad böjd ände är användbar för att skrapa eller lyfta material från flaskor eller flaskor
- Omagnetisk
- Ljus finish
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Spatel |
| Avsluta | Ljus |
| För användning med (applikation) | För sterila applikationer |
| Bredd (metrisk) kniv | 10 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | -196 °C till +550 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 100 mm |