Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock metallnav anpassade nålar med punkt 2, 3 eller 4
Produktkod. 11522535
Change view
Nålmätare:
19 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Nålmätare Förpackningsstorlek
11522535 19 G Paket med 6
1 options
Produktkod. 11522535 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 774805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00 SEK
    2118.66 SEK / Paket med 6
    Save 371.34 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Metallnavet gör den mest styva anslutningen till nålen vilket gör den perfekt för upprepad septumpiercing.
  • Finns i olika mätare
  • Autoklaveringsbar
  • Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
  • Anpassad längd
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
  • Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
  • Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål (304)
Nålmätare 19 G
Diameter (metrisk) Inre 0.69 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.07 mm
Längd (metrisk) nål 9.53 mm
Nålpunktstil 2, 3 eller 4
För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar