Learn More
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Custom Nålar med Point 5 eller AS
Product Code. 11583254
Change view
Click to view available options
Nålmätare:
17 G
19 G
Unit Size:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nålmätare unitSize
11583254 17 G Paket med 6
11738386 19 G Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11583254 Supplier Hamilton™ Supplier No. 775108
Beräknad leverans: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
Metallnavet gör den mest styva anslutningen till nålen vilket gör den perfekt för upprepad septumpiercing.
  • Finns i olika mätare
  • Autoklaveringsbar
  • Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
  • Anpassad längd
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
  • Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
  • Levereras i förpackningar om 6
Specifications
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål (304)
Nålmätare 17 G
Diameter (metrisk) Inre 1.07 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.47 mm
Nålpunktstil 5 eller AS
För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar