Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Custom Nålar med Point 5 eller AS
Produktkod. 11738386
Change view
Nålmätare:
17 G
19 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Förpackningsstorlek
11738386 19 G Paket med 6
11583254 17 G Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11738386 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 775110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4565.00 SEK
    4346.49 SEK / Paket med 6
    Save 218.51 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 14-10-2026
Metallnavet gör den mest styva anslutningen till nålen vilket gör den perfekt för upprepad septumpiercing.
  • Finns i olika mätare
  • Autoklaveringsbar
  • Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
  • Anpassad längd
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
  • Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
  • Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål (304)
Nålmätare 19 G
Diameter (metrisk) Inre 0.69 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.07 mm
Nålpunktstil 5 eller AS
För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar