Beskrivning
- Stål, rostfritt
- För pulverprovtagning
- Sprickfri
- Ljus polish finish
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Längd (metrisk) kniv | 40 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 12 mm |
| Material | Rostfritt stål (304) |
| Längd (metrisk) | 175 mm |