Läs mer
Nickel Electro™ NMR spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 12882326 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12882326 250 mm Varje
1 options
Produktkod. 12882326 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 9575
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna mikrospatel rekommenderas för små pulverprover för införande i 5 mm OD NMR-rör.
  • NMR Spatel, rostfritt stål 304 spec 18/8 icke-magnetisk, ljus finish.
  • Denna mikrospatel rekommenderas för små pulverprover för införande i 5 mm OD NMR-rör
  • Spateln är 250 mm lång så att du kan nå botten av röret för att enkelt ta bort prover
  • Den rundade änden av spateln med böjd spets kan användas som en skopa
  • Platta änden av spateln kan användas för att bryta fastnade prover
  • Båda ändarna är 3,5 mm breda
  • För användning med sterila applikationer
  • Levereras i standardpaket om 1
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp NMR spatel
Avsluta Ljus
För användning med (applikation) Sterila applikationer
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 250 mm