Läs mer
Fisherbrand™ Spatlar i rostfritt stål med ena änden av PTFE-ände
Produktkod. 11583512 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
150 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11583512
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få överlägsna resultat när du använder kombinationsskeden och spateln för ditt viktiga laboratoriearbete. Tillverkad av rostfritt stål och PTFE-belagd, den Fisherbrand™ Rostfri stålsked En ände Spatel PTFE End är idealisk för hantering av kemikalier och förhindrar förlust av kritiska kvantiteter på grund av vidhäftning.
  • Dubbelsidig spatel
  • Enkelbelagd PTFE som förhindrar ansamling på ytor
  • Förhindrar förlust av kritiska mängder på grund av vidhäftning
  • Heltäckt PTFE-beläggning idealisk —för hantering av kemikalier
  • 304 rostfritt stål PTFE-belagd
  • Längd 120 mm lång
  • Skedmått 20mm bred
  • Skedkapacitet (vätska) = 2ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Beläggning PTFE Xylan™
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar
Bredd (metrisk) 20 mm
Mått (L x B) 150 x 20 mm
Temperatur (metrisk) Max -195 °C till +260 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm