Läs mer
Fisherbrand™ Spatlar i rostfritt stål med ena änden av PTFE-ände
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
150 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Beläggning | PTFE Xylan™ |
| Produkttyp | Spatel |
| För användning med (applikation) | Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar |
| Bredd (metrisk) | 20 mm |
| Mått (L x B) | 210 x 20 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | -195 °C till +260 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 210 mm |