Läs mer
Fisherbrand™ Spatlar i rostfritt stål med ena änden av PTFE-ände
Produktkod. p-8012488 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
150 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11573512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få överlägsna resultat när du använder kombinationsskeden och spateln för ditt viktiga laboratoriearbete. Tillverkad av rostfritt stål och PTFE-belagd, den Fisherbrand™ Rostfri stålsked En ände Spatel PTFE End är idealisk för hantering av kemikalier och förhindrar förlust av kritiska kvantiteter på grund av vidhäftning.
  • Dubbelsidig spatel
  • Enkelbelagd PTFE som förhindrar ansamling på ytor
  • Förhindrar förlust av kritiska mängder på grund av vidhäftning
  • Heltäckt PTFE-beläggning idealisk —för hantering av kemikalier
  • 304 rostfritt stål PTFE-belagd
  • Längd 120 mm lång
  • Skedmått 20mm bred
  • Skedkapacitet (vätska) = 2ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Beläggning PTFE Xylan™
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar
Bredd (metrisk) 20 mm
Mått (L x B) 120 x 20 mm
Temperatur (metrisk) Max -195 °C till +260 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 120 mm