Läs mer
Fisherbrand™ Stainless Steel Chattaway Medium PTFE Coated Spatulas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
180 mm
200 mm
230 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Resistant to deterioration from contact with boiling water, acids, bases, and most solvents
- Ideal for use with a wide range of compounds
- Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications
- Widely used, sturdy, and affordable
- Length = 180mm
- Width = 10mm
- Centre barrel diameter 3.65mm - 'medium'
- One end flat, other end at 45° angle
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Beläggning | PTFE Xylan™ |
| Produkttyp | Spatula |
| För användning med (applikation) | Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications |
| Bredd (metrisk) kniv | 10 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | -195°C to +260°C |
| Material | Stainless Steel |
| Längd (metrisk) | 180 mm |