Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål Chattaway Micro PTFE-belagda spatlar
Produktkod. 11523512 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11523512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få överlägsna resultat när du använder den rostfria PTFE-belagda spateln för ditt viktiga laboratoriearbete. Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar Fisherbrand™ Rostfritt stål Chattaway Spatula Micro PTFE Coated är flitigt använt, robust, prisvärt och resistent mot de flesta lösningsmedel.
  • Motståndskraftig mot försämring från kontakt med kokande vatten, syror, baser och de flesta lösningsmedel
  • Idealisk för användning med ett brett utbud av föreningar
  • Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar
  • Mycket använd, robust och prisvärd
  • Längd = 100mm
  • Bredd = 4mm
  • Mittrörets diameter 1,60 - ''mikro''
  • Ena änden platt, andra änden på 45° vinkel
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Beläggning PTFE Xylan™
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar
Bredd (metrisk) kniv 4 mm
Temperatur (metrisk) Max -195 °C till +260 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 100 mm