Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål Chattaway Micro PTFE-belagda spatlar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Motståndskraftig mot försämring från kontakt med kokande vatten, syror, baser och de flesta lösningsmedel
- Idealisk för användning med ett brett utbud av föreningar
- Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar
- Mycket använd, robust och prisvärd
- Längd = 200mm
- Bredd = 4mm
- Mittrörets diameter 1,60 - ''mikro''
- Ena änden platt, andra änden på 45° vinkel
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Beläggning | PTFE Xylan™ |
| Produkttyp | Spatel |
| För användning med (applikation) | Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar |
| Bredd (metrisk) kniv | 4 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | -195 °C till +260 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 200 mm |