Läs mer
Sampling Systems™ 304 förvaringsbehållare i rostfritt stål utan vippklämmor
Produktkod. 15809681 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809681
Brand: Sampling Systems™ A45425
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa 304 förvaringsbehållare av rostfritt stål är ett utmärkt alternativ för multifunktionell förvaring i laboratoriet.
  • Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Tättslutande infällt lock
  • Var och en med två rejäla handtag
  • Platt botten med ringsignal för att ge extra skydd
  • Lätt konstruktion
  • Finns i ett brett utbud av kapaciteter för att passa dina specifika behov
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Förvaringsbehållare
Förslutningstyp Infällt lock med handtag
Kapacitet (metrisk) 25 l
För användning med (applikation) Flerfunktionsförvaring
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) Yttre 300 mm