Läs mer
Sampling Systems™ 304 förvaringsbehållare i rostfritt stål utan vippklämmor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål
- Sprickfri inredning
- Tättslutande infällt lock
- Var och en med två rejäla handtag
- Platt botten med ringsignal för att ge extra skydd
- Lätt konstruktion
- Finns i ett brett utbud av kapaciteter för att passa dina specifika behov
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Produkttyp | Förvaringsbehållare |
| Förslutningstyp | Infällt lock med handtag |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| För användning med (applikation) | Flerfunktionsförvaring |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 560 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 350 mm |