Läs mer
Sampling Systems™ 304 förvaringsbehållare i rostfritt stål utan vippklämmor
Produktkod. 15899671 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15899671 20 l Varje
15809681 25 l Varje
15819681 30 l Varje
15829681 50 l Varje
15839681 75 l Varje
15889671 100 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15899671 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A45420
Beräknad leverans: 18-02-2027
Dessa 304 förvaringsbehållare av rostfritt stål är ett utmärkt alternativ för multifunktionell förvaring i laboratoriet.
  • Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Tättslutande infällt lock
  • Var och en med två rejäla handtag
  • Platt botten med ringsignal för att ge extra skydd
  • Lätt konstruktion
  • Finns i ett brett utbud av kapaciteter för att passa dina specifika behov
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Förvaringsbehållare
Förslutningstyp Infällt lock med handtag
Kapacitet (metrisk) 20 l
För användning med (applikation) Flerfunktionsförvaring
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) Yttre 265 mm