Läs mer
Cole-Parmer™ 304 redskapsbrickor i rostfritt stål
Produktkod. 11707954 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
11707954 342 x 247 mm Varje
11717954 384 x 270 mm Varje
11727954 431 x 295 mm Varje
11747954 540 x 413 mm Varje
11737954 486 x 321 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11707954 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0727713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1238.08 SEK
    1153.76 SEK / Paket med 1
    Save 84.32 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportera förnödenheter, instrument och andra föremål med dessa rostfria brickor. Cole-Parmer™ 304 rostfria verktygsbrickor tjänar flera ändamål i laboratoriet.
  • Bruksbricka i rostfritt stål
  • 13 1/2L x 9 3/4W tum.
  • Tål temperaturer upp till 343 °C
Specifikationer
Mått (L x B) 342 x 247 mm
Mått (L x B x H) 342 x 247 x 19 mm
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Längd (metrisk) 34.3 cm
Material Rostfritt stål
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 24.8 cm
För användning med (applikation) Ha flera till hands för att transportera tillbehör, instrument och andra föremål
Kvantitet 1 vardera
Längd (engelska) 13,5 tum
Höjd (engelska) 0,75 tum
Form Rektangulär
Temperatur (metrisk) 343 °C
Bredd (engelska) 9,75 tum.