missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, TRC

Produktkod. 30411720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411720 25 mg
30417668 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29540525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 88-29-9
Molekylformel C18 H26 O
Molekylvikt (g/mol) 258.4
Synonym 2'-Acetonaphthone, 3'-ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl- (7CI,8CI), Versalide (6CI), 1-(3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyltetralin, 3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone, 7-Acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 7-Acetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, AETT, Musk 36A, NSC 15342
IUPAC-namn 1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
LEDER CCc1cc2c(cc1C(=O)C)C(C)(C)CCC2(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Versalide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O/c1-7-13-10-15-16(11-14(13)12(2)19)18(5,6)9-8-17(15,3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3
Formel vikt 258.1984
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.