missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol, TRC

Produktkod. 30420102
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420102 500 mg
30416410 100 mg
30420984 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30420102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT222086500MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1403676-72-1
Molekylformel C4H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 142.08
IUPAC-namn 3-(trifluoromethyl)oxetan-3-ol
LEDER OC1(COC1)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)3(8)1-9-2-3/h8H,1-2H2
Formel vikt 142.0242
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.