Läs mer
RETSCH 305 dia. x 40 mmH testsikt i rostfritt stål, ASTM Certifierad, mikrometer porstorlekar
Produktkod. p-8003363 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Porstorlek:
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
106μ m
125μ m
150μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
10095081 125μ m Varje
10310962 106μ m Varje
10005091 150μ m Varje
10525262 212μ m Varje
10279211 250μ m Varje
10085011 25μ m Varje
10268821 355μ m Varje
10085021 32μ m Varje
10535262 300μ m Varje
10248831 38μ m Varje
10441952 500μ m Varje
10553522 425μ m Varje
10258831 45μ m Varje
10156171 53μ m Varje
10449841 600μ m Varje
10035051 63μ m Varje
10534302 75μ m Varje
10196061 850μ m Varje
10024761 710μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 10095081 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 60.159.000125
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Porstorlek 125μ m
Typ Testa sil
Certifikat och efterlevnad ASTM E 11
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Shaker AS 300
Höjd (metrisk) 40mm
För användning med (applikation) För separation, fraktionering, bestämning av partikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 305 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål