Beskrivning
- Brett spektrum av precisa och exakta flödeshastigheter för isokratisk eller gradient HPLC
- Ger högeffektiv blandning för noggranna och upprepbara gradienter över ett brett flödesintervall
- Kraftfulla, jämna flöden från en robust och laboratorieprövad pumpdesign
- Möjliggör enkla och enkla uppgraderingar från isokratiska till binära, tertiära eller kvartära gradienter
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Flödeshastighet | 200 ml/min |
| Min. Flödeshastighet | 10 μl/min |
| Spänning | 110/220 V |
| Produkttyp | HPLC-pump |