missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SLC6A3/DAT1 Antibody (CL3123) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
SLC6A3/DAT1 Monoclonal antibody specifically detects SLC6A3/DAT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | SLC6A3/DAT1 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CL3123 |
| Konjugera | Janelia Fluor 525 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DA transporter, DATDAT1Solute carrier family 6 member 3, sodium-dependent dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine), member 3 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q01959, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?