missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
AMIGO3 Monoclonal antibody specifically detects AMIGO3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | AMIGO3 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CL11023 |
| Konjugera | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | adhesion molecule with Ig-like domain 3, ALI3, Alivin-3, AMIGO-3, amphoterin-induced gene and ORF 3, amphoterin-induced protein 3, KIAA1851, MGC120552 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a synthetic peptide of Q86WK7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?