Läs mer
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-chlorobenzoic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-chlorobenzoic acid |
| CAS | 253677-29-1 |
| Molekylformel | C12H14ClNO4 |
| MDL-nummer | MFCD02682158 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.70 |
| Procent renhet | 97% |