Läs mer
CPC Colder Products Company AseptiQuik X Insert 1in Hose Barb
Brand:  CPC Colder Products Company AQX22016
AseptiQuik X Insert 1in Hose Barb
Produktkod. 30968678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 SEK
    1588.16 SEK / Paket med 1
    Save 76.84 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026