Läs mer
CPC Colder Products Company AseptiQuik X Body 1in Hose Barb
Brand:  CPC Colder Products Company AQX17016
AseptiQuik X Body 1in Hose Barb
Produktkod. 30968698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 SEK
    1058.72 SEK / Paket med 1
    Save 51.28 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026