Läs mer
CPC Colder Products Company AseptiQuik L Connector 1in Hose Barb
Brand:  CPC Colder Products Company AQL17016
AseptiQuik L Connector 1in Hose Barb
Produktkod. 30968762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1327.13 SEK / Paket med 1
    Save 22.87 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026