Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Gula pappersbaserade icke-skarpa behållare för smittsamt kliniskt avfall endast för förbränning
Tienda Econix ProductosDescripción
- 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
- Kommer hopfällbar för enkel förvaring
- Styv, tät konstruktion
- Läcksäkert, inbyggt lock
- Inbyggd absorberande matta
- UN 3291 godkänd
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Certifikat och efterlevnad | UN3291 |
| Förslutningstyp | Tillfälligt och permanent |
| Design | Utrymmeseffektiv hopfällbar |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B x H) | 90 W x 250 H mm |
| Höjd (metrisk) | 185 mm |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?