Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Gula pappersbaserade icke-skarpa behållare för smittsamt kliniskt avfall endast för förbränning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12903665 Handla allt Econix Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
50 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12903665 2 l -
10394373 1 l Paket med 100
10601914 5 l Paket med 100
12953665 6 l -
12983675 30 l Paket med 10
31741150 50 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12903665 Leverantör Econix™ Leverantörsnummer BEXBB2YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 SEK
    2144.44 SEK / Paket med 100
    Save 115.56 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ är en pappersbaserad icke-vassbehållare som används för att kassera engångsredskap, spetsar, petriskålar, kuddar och annat laboratorieavfall (exklusive nålar och blad) och minska överfyllnadsproblem för ditt icke-skarpa kliniska avfall. De Bio-bin har en inbyggd tillfällig tätning, absorberande matta och är vattentät.
  • 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
  • Kommer hopfällbar för enkel förvaring
  • Styv, tät konstruktion
  • Läcksäkert, inbyggt lock
  • Inbyggd absorberande matta
  • UN 3291 godkänd
Inkluderar tillfällig tätning Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certifikat och efterlevnad UN3291
Förslutningstyp Tillfälligt och permanent
Design Utrymmeseffektiv hopfällbar
Färg Gult
Disponibel Engångsbruk
Höjd (metrisk) 260 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Kvantitet 100 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 160 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (applikation) Smittsamt avfall
Material Kartong
Produkttyp Icke-Sharps avfallsbehållare