Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Gula pappersbaserade icke-skarpa behållare för smittsamt kliniskt avfall endast för förbränning
Handla allt Econix ProdukterBeskrivning
- 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
- Kommer hopfällbar för enkel förvaring
- Styv, tät konstruktion
- Läcksäkert, inbyggt lock
- Inbyggd absorberande matta
- UN 3291 godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Certifikat och efterlevnad | UN3291 |
| Förslutningstyp | Tillfälligt och permanent |
| Design | Utrymmeseffektiv hopfällbar |
| Färg | Gult |
| Höjd (metrisk) | 500 mm stängd, 650 mm öppen |
| Längd (metrisk) | 290 mm |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 290 mm |
| Visa mer |