Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Gula pappersbaserade icke-skarpa behållare för smittsamt kliniskt avfall endast för förbränning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8000167 Handla allt Econix Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Produktkod. 10394373
Brand: Econix™ BEXBB1YL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ är en pappersbaserad icke-vassbehållare som används för att kassera engångsredskap, spetsar, petriskålar, kuddar och annat laboratorieavfall (exklusive nålar och blad) och minska överfyllnadsproblem för ditt icke-skarpa kliniska avfall. De Bio-bin har en inbyggd tillfällig tätning, absorberande matta och är vattentät.
  • 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
  • Kommer hopfällbar för enkel förvaring
  • Styv, tät konstruktion
  • Läcksäkert, inbyggt lock
  • Inbyggd absorberande matta
  • UN 3291 godkänd
Inkluderar tillfällig tätning Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certifikat och efterlevnad UN3291
Förslutningstyp Tillfälligt och permanent
Design Utrymmeseffektiv hopfällbar
Färg Gult
Mått (L x B x H) 90 W x 250 H mm
Höjd (metrisk) 185 mm
Längd (metrisk) 105 mm
Kvantitet 100 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 105 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Smittsamt avfall
Material Kartong
Produkttyp Icke-Sharps avfallsbehållare