Läs mer
Anritsu™ 30 mm rör silikonkabel ytsond
Produktkod. 15308714
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Produktkod. Längd (metrisk) kabel
15308714 1 m
1 options
Produktkod. 15308714 Leverantör Anritsu™ Leverantörsnummer A231E001TC1ASP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2262.75 SEK
    1445.71 SEK / Paket med 1
    Save 817.04 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026