Läs mer
Medline Scientific™ 30W halogenlampor
Produktkod. 15678915
Change view
Ljuskälla:
Halogen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljuskälla Förpackningsstorlek
15678915 Halogen Varje
1 options
Produktkod. 15678915 Leverantör Medline Scientific™ Leverantörsnummer 2260.6430M
Beräknad leverans: 17-12-2026
Ger överlägsen belysning i laboratoriet.
  • 6V
  • G4 (varje)
  • 30W
Specifikationer
Ljuskälla Halogen
Spänning 6 V
Wattal 30 W
För användning med (applikation) Belysning
Produkttyp Halogenlampa