Läs mer
Buerkle™ Flödesmätare PP
Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighetsområde:
5 till 120 LPM
5 till 90 LPM
Material:
PVDF
Polypropylene
Beskrivning
- Mätning enligt turbinhjulsprincipen
- Olika versioner för många olika applikationer
- Automatisk påslag när flödet känns av
- Mätnoggrannhet± 1 %, enkel omkalibrering
- Litiumbatteri med lång livslängd
- För användning upp till max. 4 bar (20° C)
- Viskositetsområde 0,8-40 mPas
- Temperatur -10° C upp till +50° C
- Vänligen notera
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesmätare |
| Noggrannhet | ±1 % |
| Tryckvärdering | 4 bar |
| Anslutningar | G 1 tum. |
| Flödeshastighetsområde | 5 till 90 LPM |
| För användning med (applikation) | För eldningsolja, diesel, saltsyra, natriumhydroxid |
| Material för inre delar | polypropen, Hastelloy , C4/FKM |
| Material | Polypropylene |
| Strömförsörjningsdetaljer | Litiumbatteri med lång livslängd |
| Temperatur (metrisk) | -10 °C till+ 50 °C |
| Visa mer |