Läs mer
Watson-Marlow 313DW pumphuvud
Beskrivning
- 300-seriens laboratoriepumpar är en bänkpumpslösning med manuell, fjärrstyrd, analog eller RS232 kontrollfunktion.
- Med en kemiskt resistent ABS-topp och IP31-skydd, har 323-pumpar en membranknappsats som styr pumpen och en digital LCD-skärm för att visa hastighet.
- Det finns fyra modeller med ökande grad av funktionalitet:
- 323Du RS232/auto/manuell högflödespumpar med förbättrad styrning
- 323U och 323U analoga automatiska och förbättrade manuella pumpar
- 323S högpresterande manuella styrpumpar
- 323E manuella styrpumpar
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
- 313D och 313D2 pumphuvuden med tre rullar för kontinuerlig slang
- 314D och 314D2 pumphuvuden med fyra rullar för kontinuerlig slang
- 314MC fyra-vals fem-kanals mikrokassettpumphuvuden
- 318MC åtta-vals fem-kanals mikrokassettpumphuvuden
- 501RL och 501RL2 pumphuvuden för kontinuerlig slang
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 2000 ml/min. |
| Modell | 313DW |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Typ | Flip Top pumphuvud |
| Rotormaterial | Elektrolöst Nickelpläterat härdat stål, glasfyllt Nylon |
| Hastighet | 400 rpm |
| Material för fodral | Glasfylld polypropen, IXEF (polyarylamid), rostfritt stål |