Läs mer
Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC
Produktkod. 10253703 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
10,5 cm
15 cm
20 cm
28 cm
30 cm
40 cm
50 cm
100 cm
Diameter (metrisk) Inre:
0.127 mm
0,18 mm
0.18 mm
0.25 mm
Färg:
Black
Blue
Gult
Red
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10253703
Brand: Thermo Scientific™ U153
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd rengjorda, polerade, passiverade och färdiga att använda Thermo Scientific™ 316 rostfritt stål kapillärrör för HPLC.
Använda Thermo Scientific™ 316 kapillärrör i rostfritt stål för applikationer med ultrahögt tryck. Förbehandlade, fyrkantiga, gradfria ändar och interiörer säkerställer minimala dödvolymanslutningar. Rengörs, poleras och passiveras, den är redo för omedelbar användning. Denna slang rekommenderas inte för biologiska prover.
  • Suitable for ultra high pressure applications
  • Wide chemical compatibilty
  • Prefinished, square, burr-free ends and interiors to minimize dead volume connections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med HPLC
Typ Capillary Tubing
Färg Red
För användning med (applikation) HPLC
Diameter (engelska) Inre 0.005 in.
Diameter (metrisk) Inre 0.127 mm
Total längd (metrisk) 10 cm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.