Läs mer
Thermo Scientific™ 316 kapillärrör i rostfritt stål för HPLC
Produktkod. 10446113 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
10,5 cm
15 cm
20 cm
28 cm
30 cm
40 cm
50 cm
100 cm
Diameter (metrisk) Inre:
0,127 mm
0,18 mm
0,25 mm
Färg:
Blått
Gult
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Färg Förpackningsstorlek
10446113 50 cm 0,127 mm Rött Varje
10762517 10,5 cm 0,18 mm Gult Varje
10679665 15 cm 0,18 mm Gult Varje
10505425 28 cm 0,18 mm Gult Varje
10641396 40 cm 0,18 mm Gult Varje
10764994 5 cm 0,25 mm Blått Varje
10582265 10 cm 0,25 mm Blått Varje
10160603 20 cm 0,25 mm Blått Varje
10592265 30 cm 0,25 mm Blått Varje
10752337 5 cm 0,18 mm Svart Varje
10370965 10 cm 0,18 mm Svart Varje
10357214 30 cm 0,18 mm Svart Varje
10289464 50 cm 0,18 mm Svart Varje
10025734 100 cm 0,18 mm Svart Varje
10521885 50 cm 0,25 mm Blått Varje
10735374 100 cm 0,25 mm Blått Varje
10531885 5 cm 0,127 mm Rött Varje
10253703 10 cm 0,127 mm Rött Varje
10756524 20 cm 0,127 mm Rött Varje
10150553 30 cm 0,127 mm Rött Varje
10784604 100 cm 0,127 mm Rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 10446113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer U156
Beräknad leverans: 30-11-2026
Använd rengjorda, polerade, passiverade och färdiga att använda Thermo Scientific™ 316 rostfritt stål kapillärrör för HPLC.
Använda Thermo Scientific™ 316 kapillärrör i rostfritt stål för applikationer med ultrahögt tryck. Förbehandlade, fyrkantiga, gradfria ändar och interiörer säkerställer minimala dödvolymanslutningar. Rengörs, poleras och passiveras, den är redo för omedelbar användning. Denna slang rekommenderas inte för biologiska prover.
  • Lämplig för applikationer med ultrahögt tryck
  • Bred kemisk kompatibilitet
  • Förbehandlade, fyrkantiga, gradfria ändar och interiörer för att minimera dödvolymanslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med HPLC
Typ Kapillärrör
Färg Rött
För användning med (applikation) HPLC
Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,127 mm
Total längd (engelska) 1 fot 8 tum
Total längd (metrisk) 50 cm
Material Rostfritt stål
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.